2-Methyl-1-(3-pyridyl)-1-propylamine
Proveedor: Apollo Scientific
OR470262-1G OR470262-5G OR470262-250MG
APOSOR470262-1GEA 148 EUR
APOSOR470262-1G APOSOR470262-5G APOSOR470262-250MG
2-Methyl-1-(3-pyridyl)-1-propylamine
2-Methyl-1-(3-pyridyl)-1-propylamine
Formula: C₉H₁₄N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09971213
Núm. CAS: 343270-47-3