2-Methyl-1-(4-pyridyl)-1-propylamine
Proveedor: Apollo Scientific
OR470263-1G OR470263-5G
APOSOR470263-1GEA 256 EUR
APOSOR470263-1G APOSOR470263-5G
2-Methyl-1-(4-pyridyl)-1-propylamine
2-Methyl-1-(4-pyridyl)-1-propylamine
Formula: C₉H₁₄N₂
MW: 150,221 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12153944
Núm. CAS: 62398-35-0