2-(Boc-amino)-2-(1,2,3,4-tetrahydro-2-naphthyl)acetic acid
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR470267-250MG
OR470267-1G
APOSOR470267-250MGEA
638
EUR
APOSOR470267-250MG
APOSOR470267-1G
2-(Boc-amino)-2-(1,2,3,4-tetrahydro-2-naphthyl)acetic acid
2-(Boc-amino)-2-(1,2,3,4-tetrahydro-2-naphthyl)acetic acid
Formula:
C₁₇H₂₃NO₄ MW: 305,369 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04115525 Núm. CAS: 936214-27-6 |