1-(2-Pyridyl)-1-butylamine
Proveedor: Apollo Scientific
OR470276-1G OR470276-5G
APOSOR470276-1GEA 256 EUR
APOSOR470276-1G APOSOR470276-5G
1-(2-Pyridyl)-1-butylamine
1-(2-Pyridyl)-1-butylamine
Formula: C₉H₁₄N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08705794
Núm. CAS: 90565-26-7