1-(3-Pyridyl)-1-butylamine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR470277-1G OR470277-5G
APOSOR470277-1GEA 256 EUR
APOSOR470277-1G APOSOR470277-5G
1-(3-Pyridyl)-1-butylamine
1-(3-Pyridyl)-1-butylamine
Formula: C₉H₁₄N₂
MW: 150.221 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01691643
Núm. CAS: 90565-27-8