3-Methyl-1-(4-pyridyl)-1-butylamine
Proveedor: Apollo Scientific
OR470278-1G OR470278-5G
APOSOR470278-1GEA 256 EUR
APOSOR470278-1G APOSOR470278-5G
3-Methyl-1-(4-pyridyl)-1-butylamine
3-Methyl-1-(4-pyridyl)-1-butylamine
Formula: C₁₀H₁₆N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12153948
Núm. CAS: 1178634-82-6