3-Methyl-1-(3-pyridyl)-1-butylamine
Proveedor: Apollo Scientific
OR470279-1G OR470279-5G
APOSOR470279-1GEA 205 EUR
APOSOR470279-1G APOSOR470279-5G
3-Methyl-1-(3-pyridyl)-1-butylamine
3-Methyl-1-(3-pyridyl)-1-butylamine
Formula: C₁₀H₁₆N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09802327
Núm. CAS: 938459-12-2