4-Iodo-2-metoxibenzoato de metilo
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR4703-25G
OR4703-5G
OR4703-100G
APOSOR4703-25GEA
0
EUR
APOSOR4703-25G
APOSOR4703-5G
APOSOR4703-100G
4-Iodo-2-metoxibenzoato de metilo
4-Iodo-2-metoxibenzoato de metilo
Formula:
C₉H₉IO₃ Pto. de fusión: 44…46 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00052925 Núm. CAS: 148490-97-5 |