2-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-4,5-dimethoxybenzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR470303-1G OR470303-5G
APOSOR470303-1GEA 245 EUR
APOSOR470303-1G APOSOR470303-5G
2-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-4,5-dimethoxybenzoic acid
2-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-4,5-dimethoxybenzoic acid
Formula: C₁₃H₁₅NO₅
MW: 265,262 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03081977
Núm. CAS: 496913-51-0