5-Bromo-2-[(cyclopropylcarbonyl)amino]benzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR470304-1G OR470304-5G
APOSOR470304-1GEA 245 EUR
APOSOR470304-1G APOSOR470304-5G
5-Bromo-2-[(cyclopropylcarbonyl)amino]benzoic acid
5-Bromo-2-[(cyclopropylcarbonyl)amino]benzoic acid
Formula: C₁₁H₁₀BrNO₃
MW: 284,106 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02767110
Núm. CAS: 401462-74-6