2-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-5-hydroxybenzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR470306-1G OR470306-5G
APOSOR470306-1GEA 275 EUR
APOSOR470306-1G APOSOR470306-5G
2-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-5-hydroxybenzoic acid
2-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-5-hydroxybenzoic acid
Formula: C₁₁H₁₁NO₄
MW: 221,209 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03081976
Núm. CAS: 543695-30-3