2-Chloro-4-[(cyclopropylcarbonyl)amino]benzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR470308-1G OR470308-5G
APOSOR470308-1GEA 245 EUR
APOSOR470308-1G APOSOR470308-5G
2-Chloro-4-[(cyclopropylcarbonyl)amino]benzoic acid
2-Chloro-4-[(cyclopropylcarbonyl)amino]benzoic acid
Formula: C₁₁H₁₀ClNO₃
MW: 239,655 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD14659014
Núm. CAS: 1249352-65-5