4-Chloro-2-[(cyclopropylcarbonyl)amino]benzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR470309-1G OR470309-5G
APOSOR470309-1GEA 245 EUR
APOSOR470309-1G APOSOR470309-5G
4-Chloro-2-[(cyclopropylcarbonyl)amino]benzoic acid
4-Chloro-2-[(cyclopropylcarbonyl)amino]benzoic acid
Formula: C₁₁H₁₀ClNO₃
MW: 239,655 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09049997
Núm. CAS: 926242-52-6