3-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-2-thiophenecarboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR470310-1G OR470310-5G
APOSOR470310-1GEA 275 EUR
APOSOR470310-1G APOSOR470310-5G
3-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-2-thiophenecarboxylic acid
3-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-2-thiophenecarboxylic acid
Formula: C₉H₉NO₃S
MW: 211,238 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09047601
Núm. CAS: 926273-18-9