5-Chloro-2-[(cyclopropylcarbonyl)amino]benzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR470311-1G OR470311-5G
APOSOR470311-1GEA 245 EUR
APOSOR470311-1G APOSOR470311-5G
5-Chloro-2-[(cyclopropylcarbonyl)amino]benzoic acid
5-Chloro-2-[(cyclopropylcarbonyl)amino]benzoic acid
Formula: C₁₁H₁₀ClNO₃
MW: 239,655 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09047732
Núm. CAS: 926234-00-6