2-Chloro-6-[(cyclopropylcarbonyl)amino]benzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR470312-1G
OR470312-5G
APOSOR470312-1GEA
245
EUR
APOSOR470312-1G
APOSOR470312-5G
2-Chloro-6-[(cyclopropylcarbonyl)amino]benzoic acid
2-Chloro-6-[(cyclopropylcarbonyl)amino]benzoic acid
Formula:
C₁₁H₁₀ClNO₃ MW: 239,655 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD18872285 Núm. CAS: 1314406-53-5 |