2-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-5-methylbenzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR470313-1G OR470313-5G
APOSOR470313-1GEA 245 EUR
APOSOR470313-1G APOSOR470313-5G
2-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-5-methylbenzoic acid
2-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-5-methylbenzoic acid
Formula: C₁₂H₁₃NO₃
MW: 219,237 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09937124
Núm. CAS: 1016817-12-1