4-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-3-methylbenzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR470314-1G OR470314-5G
APOSOR470314-1GEA 245 EUR
APOSOR470314-1G APOSOR470314-5G
4-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-3-methylbenzoic acid
4-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-3-methylbenzoic acid
Formula: C₁₂H₁₃NO₃
MW: 219,237 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09045384
Núm. CAS: 926224-22-8