4-Methyl-3-(methylsulphonamido)benzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR470315-1G OR470315-5G
APOSOR470315-1GEA 245 EUR
APOSOR470315-1G APOSOR470315-5G
4-Methyl-3-(methylsulphonamido)benzoic acid
4-Methyl-3-(methylsulphonamido)benzoic acid
Formula: C₉H₁₁NO₄S
MW: 229,253 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09049488
Núm. CAS: 450368-33-9