4,5-Dimethoxy-2-(methylsulphonamido)benzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR470316-1G OR470316-5G
APOSOR470316-1GEA 245 EUR
APOSOR470316-1G APOSOR470316-5G
4,5-Dimethoxy-2-(methylsulphonamido)benzoic acid
4,5-Dimethoxy-2-(methylsulphonamido)benzoic acid
Formula: C₁₀H₁₃NO₆S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09045487
Núm. CAS: 926239-35-2