5-Bromo-2-(methylsulphonamido)benzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR470317-1G OR470317-5G
APOSOR470317-1GEA 245 EUR
APOSOR470317-1G APOSOR470317-5G
5-Bromo-2-(methylsulphonamido)benzoic acid
5-Bromo-2-(methylsulphonamido)benzoic acid
Formula: C₈H₈BrNO₄S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00452520
Núm. CAS: 1225713-29-0