3-Methyl-2-(methylsulphonamido)benzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR470318-1G OR470318-5G
APOSOR470318-1GEA 91.9 EUR
APOSOR470318-1G APOSOR470318-5G
3-Methyl-2-(methylsulphonamido)benzoic acid
3-Methyl-2-(methylsulphonamido)benzoic acid
Formula: C₉H₁₁NO₄S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09045450
Núm. CAS: 926206-21-5