5-Hydroxy-2-(methylsulphonamido)benzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR470319-1G OR470319-5G
APOSOR470319-1GEA 275 EUR
APOSOR470319-1G APOSOR470319-5G
5-Hydroxy-2-(methylsulphonamido)benzoic acid
5-Hydroxy-2-(methylsulphonamido)benzoic acid
Formula: C₈H₉NO₅S
MW: 231,226 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD14660388
Núm. CAS: 1243391-74-3