2-Chloro-4-(methylsulphonamido)benzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR470320-1G OR470320-5G
APOSOR470320-1GEA 245 EUR
APOSOR470320-1G APOSOR470320-5G
2-Chloro-4-(methylsulphonamido)benzoic acid
2-Chloro-4-(methylsulphonamido)benzoic acid
Formula: C₈H₈ClNO₄S
MW: 249,671 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD14659025
Núm. CAS: 158579-73-8