2-Chloro-6-(methylsulphonamido)benzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR470322-1G OR470322-5G
APOSOR470322-1GEA 245 EUR
APOSOR470322-1G APOSOR470322-5G
2-Chloro-6-(methylsulphonamido)benzoic acid
2-Chloro-6-(methylsulphonamido)benzoic acid
Formula: C₈H₈ClNO₄S
MW: 249,671 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18872325
Núm. CAS: 1314406-45-5