3-Methyl-4-(methylsulphonamido)benzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR470323-1G OR470323-5G
APOSOR470323-1GEA 245 EUR
APOSOR470323-1G APOSOR470323-5G
3-Methyl-4-(methylsulphonamido)benzoic acid
3-Methyl-4-(methylsulphonamido)benzoic acid
Formula: C₉H₁₁NO₄S
MW: 229,253 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09045026
Núm. CAS: 892878-60-3