2-Amino-2-(3-thienyl)acetic acid hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
OR470332-5G OR470332-1G
APOSOR470332-5GEA 1540 EUR
APOSOR470332-5G APOSOR470332-1G
2-Amino-2-(3-thienyl)acetic acid hydrochloride
2-Amino-2-(3-thienyl)acetic acid hydrochloride
Formula: C₆H₇NO₂S·ClH
MW: 193.651 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02683175
Núm. CAS: 369403-64-5