1-(Boc-amino)-3-bromo-1-(4-tetrahydropyranyl)propane
Proveedor: Apollo Scientific
OR470334-1G OR470334-5G
APOSOR470334-1GEA 611 EUR
APOSOR470334-1G APOSOR470334-5G
1-(Boc-amino)-3-bromo-1-(4-tetrahydropyranyl)propane
1-(Boc-amino)-3-bromo-1-(4-tetrahydropyranyl)propane
Formula: C₁₃H₂₄BrNO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06410600
Núm. CAS: 924817-72-1