5-(2,6-Dimethoxyphenyl)-3-pyridinecarbaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
OR470337-1G OR470337-5G
APOSOR470337-1GEA 591 EUR
APOSOR470337-1G APOSOR470337-5G
5-(2,6-Dimethoxyphenyl)-3-pyridinecarbaldehyde
5-(2,6-Dimethoxyphenyl)-3-pyridinecarbaldehyde
Formula: C₁₄H₁₃NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06410253
Núm. CAS: 887973-87-7