6-(3,4-Dimethoxyphenyl)-3-pyridinecarbaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
OR470338-1G
OR470338-5G
APOSOR470338-1GEA
591
EUR
APOSOR470338-1G
APOSOR470338-5G
6-(3,4-Dimethoxyphenyl)-3-pyridinecarbaldehyde
6-(3,4-Dimethoxyphenyl)-3-pyridinecarbaldehyde
Formula:
C₁₄H₁₃NO₃ MW: 243,258 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04115484 Núm. CAS: 898796-17-3 |