2-(Fmoc-amino)-2-(1,1-dioxo-4-tetrahydrothiopyranyl)acetic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR470340-1G OR470340-250MG
APOSOR470340-1GEA 1010 EUR
APOSOR470340-1G APOSOR470340-250MG
2-(Fmoc-amino)-2-(1,1-dioxo-4-tetrahydrothiopyranyl)acetic acid
2-(Fmoc-amino)-2-(1,1-dioxo-4-tetrahydrothiopyranyl)acetic acid
Formula: C₂₂H₂₃NO₆S
MW: 429,486 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02683149
Núm. CAS: 369402-98-2