1-(Boc-amino)-3-bromo-1-(4-bromophenyl)propane
Proveedor: Apollo Scientific
OR470358-1G OR470358-5G
APOSOR470358-1GEA 448 EUR
APOSOR470358-1G APOSOR470358-5G
1-(Boc-amino)-3-bromo-1-(4-bromophenyl)propane
1-(Boc-amino)-3-bromo-1-(4-bromophenyl)propane
Formula: C₁₄H₁₉Br₂NO₂
MW: 393,114 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06410623
Núm. CAS: 924817-79-8