4-(Aminomethyl)-4-(3-chlorophenyl)cyclohexanol
Proveedor: Apollo Scientific
OR470361-1G OR470361-5G
APOSOR470361-1GEA 499 EUR
APOSOR470361-1G APOSOR470361-5G
4-(Aminomethyl)-4-(3-chlorophenyl)cyclohexanol
4-(Aminomethyl)-4-(3-chlorophenyl)cyclohexanol
Formula: C₁₃H₁₈ClNO
MW: 239,741 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06410569
Núm. CAS: 887978-40-7