Methyl 2-(Boc-amino)-2-(1,1-dioxo-4-tetrahydrothiopyranyl)acetate
Proveedor: Apollo Scientific
OR470365-1G OR470365-5G
APOSOR470365-1GEA 611 EUR
APOSOR470365-1G APOSOR470365-5G
Methyl 2-(Boc-amino)-2-(1,1-dioxo-4-tetrahydrothiopyranyl)acetate
Methyl 2-(Boc-amino)-2-(1,1-dioxo-4-tetrahydrothiopyranyl)acetate
Formula: C₁₃H₂₃NO₆S
MW: 321,39 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115503
Núm. CAS: 1219371-51-3