[8-(3-Methylphenyl)-1,4-dioxaspiro[4.5]dec-8-yl]methylamine
Proveedor: Apollo Scientific
OR470366-1G OR470366-5G OR470366-250MG
APOSOR470366-1GEA 601 EUR
APOSOR470366-1G APOSOR470366-5G APOSOR470366-250MG
[8-(3-Methylphenyl)-1,4-dioxaspiro[4.5]dec-8-yl]methylamine
[8-(3-Methylphenyl)-1,4-dioxaspiro[4.5]dec-8-yl]methylamine
Formula: C₁₆H₂₃NO₂
MW: 261.359 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06410583
Núm. CAS: 887978-87-2