Ethyl 6-Phenylpiperidine-2-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Ethyl 6-phenylpiperidine-2-carboxylate
OR470369-1G OR470369-5G
APOSOR470369-1GEA 713 EUR
APOSOR470369-1G APOSOR470369-5G
Ethyl 6-Phenylpiperidine-2-carboxylate
Ethyl 6-Phenylpiperidine-2-carboxylate
Formula: C₁₄H₁₉NO₂
MW: 233,306 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06410519
Núm. CAS: 1137664-24-4