6-(2-Methoxyphenyl)-3-pyridinecarbaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
OR470370-1G OR470370-5G
APOSOR470370-1GEA 448 EUR
APOSOR470370-1G APOSOR470370-5G
6-(2-Methoxyphenyl)-3-pyridinecarbaldehyde
6-(2-Methoxyphenyl)-3-pyridinecarbaldehyde
Formula: C₁₃H₁₁NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115431
Núm. CAS: 898405-24-8