2-(Fmoc-amino)-2-(4-tetrahydrothiopyranyl)acetic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR470372-1G OR470372-5G
APOSOR470372-1GEA 561 EUR
APOSOR470372-1G APOSOR470372-5G
2-(Fmoc-amino)-2-(4-tetrahydrothiopyranyl)acetic acid
2-(Fmoc-amino)-2-(4-tetrahydrothiopyranyl)acetic acid
Formula: C₂₂H₂₃NO₄S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02683144
Núm. CAS: 443991-25-1