5-(3-Nitrophenyl)-2-thiophenecarbaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
OR470373-1G OR470373-5G
APOSOR470373-1GEA 408 EUR
APOSOR470373-1G APOSOR470373-5G
5-(3-Nitrophenyl)-2-thiophenecarbaldehyde
5-(3-Nitrophenyl)-2-thiophenecarbaldehyde
Formula: C₁₁H₇NO₃S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06410197
Núm. CAS: 38401-73-9