[6-(2,4-Dimethoxyphenyl)-2-pyridyl]methanol
Proveedor: Apollo Scientific
OR470375-1G OR470375-5G
APOSOR470375-1GEA 601 EUR
APOSOR470375-1G APOSOR470375-5G
[6-(2,4-Dimethoxyphenyl)-2-pyridyl]methanol
[6-(2,4-Dimethoxyphenyl)-2-pyridyl]methanol
Formula: C₁₄H₁₅NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06410133
Núm. CAS: 887981-31-9