Methyl 2-(Boc-amino)-2-(3-piperidyl)acetate
Proveedor: Apollo Scientific
OR470387-1G OR470387-250MG
APOSOR470387-1GEA 1330 EUR
APOSOR470387-1G APOSOR470387-250MG
Methyl 2-(Boc-amino)-2-(3-piperidyl)acetate
Methyl 2-(Boc-amino)-2-(3-piperidyl)acetate
Formula: C₁₃H₂₄N₂O₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115494
Núm. CAS: 1219331-78-8