3-(Boc-amino)-3-(4-chlorophenyl)-1-propanol
Proveedor: Apollo Scientific
OR470388-1G OR470388-5G
APOSOR470388-1GEA 397 EUR
APOSOR470388-1G APOSOR470388-5G
3-(Boc-amino)-3-(4-chlorophenyl)-1-propanol
3-(Boc-amino)-3-(4-chlorophenyl)-1-propanol
Formula: C₁₄H₂₀ClNO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115553
Núm. CAS: 886493-66-9