[5-(2-Chlorophenyl)-3-pyridyl]methanol
Proveedor: Apollo Scientific
OR470391-1G
OR470391-5G
APOSOR470391-1GEA
499
EUR
APOSOR470391-1G
APOSOR470391-5G
[5-(2-Chlorophenyl)-3-pyridyl]methanol
[5-(2-Chlorophenyl)-3-pyridyl]methanol
Formula:
C₁₂H₁₀ClNO MW: 219,667 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06410306 Núm. CAS: 887974-03-0 |