6-(3,4-Dimethoxyphenyl)nicotinic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR470402-1G OR470402-5G
APOSOR470402-1GEA 499 EUR
APOSOR470402-1G APOSOR470402-5G
6-(3,4-Dimethoxyphenyl)nicotinic acid
6-(3,4-Dimethoxyphenyl)nicotinic acid
Formula: C₁₄H₁₃NO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06410425
Núm. CAS: 887976-58-1