1-Boc-4-(2-pyridyloxy)piperidine
Proveedor: Apollo Scientific
OR470420-1G OR470420-5G
APOSOR470420-1GEA 256 EUR
APOSOR470420-1G APOSOR470420-5G
1-Boc-4-(2-pyridyloxy)piperidine
1-Boc-4-(2-pyridyloxy)piperidine
Formula: C₁₅H₂₂N₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09861999
Núm. CAS: 313490-35-6