6-(4-Formylphenyl)-2-pyridinecarboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR470428-1G OR470428-250MG
APOSOR470428-1GEA 601 EUR
APOSOR470428-1G APOSOR470428-250MG
6-(4-Formylphenyl)-2-pyridinecarboxylic acid
6-(4-Formylphenyl)-2-pyridinecarboxylic acid
Formula: C₁₃H₉NO₃
MW: 227,215 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05150364
Núm. CAS: 566198-31-0