α-Cyclopropyl-3-pyridinemethanol
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: alpha-Cyclopropyl-3-pyridinemethanol
OR470430-5G OR470430-1G
APOSOR470430-5GEA 516 EUR
APOSOR470430-5G APOSOR470430-1G
α-Cyclopropyl-3-pyridinemethanol
α-Cyclopropyl-3-pyridinemethanol
Formula: C₉H₁₁NO
MW: 149,19 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12808142
Núm. CAS: 155047-86-2