1-Boc-4-[2-(aminomethyl)phenyl]piperazine
Proveedor: Apollo Scientific
OR470438-1G OR470438-5G
APOSOR470438-1GEA 408 EUR
APOSOR470438-1G APOSOR470438-5G
1-Boc-4-[2-(aminomethyl)phenyl]piperazine
1-Boc-4-[2-(aminomethyl)phenyl]piperazine
Formula: C₁₆H₂₅N₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115066
Núm. CAS: 174855-53-9