2-(2-Benzimidazolylamino)-6-methylpyrimidin-4(3H)-one
Proveedor: Apollo Scientific
OR470446-1G OR470446-5G
APOSOR470446-1GEA 286 EUR
APOSOR470446-1G APOSOR470446-5G
2-(2-Benzimidazolylamino)-6-methylpyrimidin-4(3H)-one
2-(2-Benzimidazolylamino)-6-methylpyrimidin-4(3H)-one
Formula: C₁₂H₁₁N₅O
MW: 241,249 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03812593
Núm. CAS: 42389-40-2