6-Methoxyquinazoline-2,4(1H,3H)-dione
Proveedor: Apollo Scientific
OR470456-1G OR470456-5G
APOSOR470456-1GEA 194 EUR
APOSOR470456-1G APOSOR470456-5G
6-Methoxyquinazoline-2,4(1H,3H)-dione
6-Methoxyquinazoline-2,4(1H,3H)-dione
Formula: C₉H₈N₂O₃
MW: 192,171 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09954838
Núm. CAS: 32618-84-1